1H,1H,11H-Eicosafluor-1-unundecanol
Lieferant: FLUOROCHEM
003214-5G
003214-25G
FLUO003214-5GEA
0
EUR
FLUO003214-5G
FLUO003214-25G
1H,1H,11H-Eicosafluor-1-unundecanol
1H,1H,11H-Eicosafluor-1-unundecanol
Formel:
C₁₁H₄F₂₀O |
MDL:
MFCD00039628 CAS-Nummer: 307-70-0 EINECS: 206-209-5 |