1H,1H,9H-Hexadecafluor-1-nonanol
Lieferant: FLUOROCHEM
003249-25G
003249-100G
003249-250G
FLUO003249-25GEA
31.1
EUR
FLUO003249-25G
FLUO003249-100G
FLUO003249-250G
1H,1H,9H-Hexadecafluor-1-nonanol
1H,1H,9H-Hexadecafluor-1-nonanol
Formel:
C₉H₄F₁₆O |
MDL:
MFCD00039629 CAS-Nummer: 376-18-1 EINECS: 206-806-0 |