Mangan(II)fluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Mangandifluorid
003263-25G
003263.100G
FLUO003263-25GEA
94.8
EUR
FLUO003263-25G
FLUO003263.100G
Mangan(II)fluorid
Mangan(II)fluorid
Formel:
F₂Mn Molecular Weight: 92,93 g/mol Schmelzpunkt: 880…920 °C Dichte: 3,98 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00016222 CAS-Nummer: 7782-64-1 EINECS: 231-960-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05769 |