Perfluor-tert-butanol

Lieferant: FLUOROCHEM

003281-100G
FLUO003281-100GEA 399 EUR
FLUO003281-100G
Perfluor-tert-butanol
Perfluor-tert-butanol
Formel: C₄HF₉O
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1,693 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042092
CAS-Nummer: 2378-02-1
EINECS: 219-157-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR