1-Iodperfluoroctan

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

003299-100G 003299-500G 003299-2.5KG
FLUO003299-100GEA 152 EUR
FLUO003299-100G FLUO003299-500G FLUO003299-2.5KG
1-Iodperfluoroctan
1-Iodperfluoroctan
Formel: C₈F₁₇I
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25 °C
Dichte: 2,071 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001064
CAS-Nummer: 507-63-1
EINECS: 208-079-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR