1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

003300-25G 003300-100G 003300-250G 003300-5G
FLUO003300-25GEA 107 EUR
FLUO003300-25G FLUO003300-100G FLUO003300-250G FLUO003300-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-iodoctan
Formel: C₈H₄F₁₃I
Siedepunkt: 179 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 20,5 °C
Dichte: 1,91 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00039410
CAS-Nummer: 2043-57-4
EINECS: 218-056-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR