1,3,5-Tris(trifluormethyl)benzol
Lieferant: FLUOROCHEM
003340-1G
FLUO003340-1GEA
84.9
EUR
FLUO003340-1G
1,3,5-Tris(trifluormethyl)benzol
1,3,5-Tris(trifluormethyl)benzol
Formel:
C₉H₃F₉ |
MDL:
MFCD00054722 CAS-Nummer: 729-81-7 |