2,4-Dichlorthiophenol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 2,4-Dichlorphenylmercaptan, 1,3-Dichlor-4-mercaptobenzol, 2,4-Dichlorbenzol-1-thiol, 2,4-Dichlorbenzolthiol

003353-5G 003353-100G 003353-25G
FLUO003353-5GEA 62.4 EUR
FLUO003353-5G FLUO003353-100G FLUO003353-25G
2,4-Dichlorthiophenol
2,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Siedepunkt: 115 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00041421
CAS-Nummer: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR