3,4-Dichlorthiophenol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 3,4-Dichlorbenzolthiol, 3,4-Dichlorbenzol-1-thiol, 3,4-Dichlorphenylmercaptan, 1,2-Dichlor-4-mercaptobenzol

003356-5G 003356-25G
FLUO003356-5GEA 43.1 EUR
FLUO003356-5G FLUO003356-25G
3,4-Dichlorthiophenol
3,4-Dichlorthiophenol
Formel: C₆H₄Cl₂S
Siedepunkt: 76…78 °C (0,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 87…89 °C
Dichte: 1,4175 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004840
CAS-Nummer: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR