1,1-Cyclobutandicarbonsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

003367-25G 003367-100G
FLUO003367-25GEA 57.9 EUR
FLUO003367-25G FLUO003367-100G
1,1-Cyclobutandicarbonsäure
1,1-Cyclobutandicarbonsäure
Formel: C₆H₈O₄
Siedepunkt: 663 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001325
CAS-Nummer: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR