2'-Chloracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: o-Chloracetophenon, 1-(2-Chlorphenyl)ethanon
003397-25G
FLUO003397-25GEA 36.9 EUR
FLUO003397-25G
2'-Chloracetophenon
2'-Chloracetophenon
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000560
CAS-Nummer: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
UN: 3416
ADR: 6.1,II