3-Indolcarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1H-Indole-3-carboxylic acid
003408-25G
003408-1G
FLUO003408-25GEA
51.8
EUR
FLUO003408-25G
FLUO003408-1G
3-Indolcarbonsäure
3-Indolcarbonsäure
Formel:
C₉H₇NO₂ |
MDL:
MFCD00005624 CAS-Nummer: 771-50-6 EINECS: 212-231-6 |