3,5-Dimethylbenzylbromid

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: α-Brommesitylen

003416-5G
FLUO003416-5GEA 60.9 EUR
FLUO003416-5G
3,5-Dimethylbenzylbromid
3,5-Dimethylbenzylbromid
Formel: C₉H₁₁Br
Molecular Weight: 199,09 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013539
CAS-Nummer: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR