N-Iodsuccinimid

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

003418-25G 003418-100G
FLUO003418-25GEA 36.9 EUR
FLUO003418-25G FLUO003418-100G
N-Iodsuccinimid
N-Iodsuccinimid
Formel: C₄H₄INO₂
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 200…202 °C
Dichte: 2,245 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005512
CAS-Nummer: 516-12-1
EINECS: 208-221-6
Merck Index: 13,05065

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR