6-Chlornicotinsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 6-Chlor-3-pyridincarbonsäure, 6-Chlorpyridin-3-carbonsäure

003433-25G 003433-100G
FLUO003433-25GEA 34.1 EUR
FLUO003433-25G FLUO003433-100G
6-Chlornicotinsäure
6-Chlornicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
Molecular Weight: 157.56 g/mol
Siedepunkt: 284
Schmelzpunkt: 188…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006241
CAS-Nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR