2,2′-Bipyridin

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: α,α'-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridin

003434-25G
FLUO003434-25GEA 33.8 EUR
FLUO003434-25G
2,2′-Bipyridin
2,2'-Bipyridyl
Formel: C₁₀H₈N₂
Molecular Weight: 156.19 g/mol
Siedepunkt: 273
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Dichte: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Flammpunkt: 121
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006212
CAS-Nummer: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR