2-Nitroanilin

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: o-Nitroanilin

003515-500G
FLUO003515-500GEA 76.2 EUR
FLUO003515-500G
2-Nitroanilin
2-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Dichte: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007687
CAS-Nummer: 88-74-4
EINECS: 201-855-4
UN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06680

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR