2-Fluorbenzolsulfonylchlorid

Lieferant: FLUOROCHEM

CFF261.10 CFF261.50 003576-5G 003576-25G
CHMPCFF261.10EA 401 EUR
CHMPCFF261.10 CHMPCFF261.50 FLUO003576-5G FLUO003576-25G
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,47 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042285
CAS-Nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR