2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,6-Dichlorbenzolsulfonsäurechlorid, 2,6-Dichlorbenzol-1-sulfonylchlorid, 2,6-Dichlorbenzolsulfochlorid
CFF419.10
CFF419.25
CFF419.50
003583-5G
CHMPCFF419.10EA
321
EUR
CHMPCFF419.10
CHMPCFF419.25
CHMPCFF419.50
FLUO003583-5G
2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Molecular Weight: 245,51 g/mol Schmelzpunkt: 54…56 °C |
MDL:
MFCD00052311 CAS-Nummer: 6579-54-0 UN: 3261 ADR: 8,II |