Natriumtrifluoracetat

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: Trifluoressigsäure Natriumsalz

003595-250G 003595-50G 003595-5000G
FLUO003595-250GEA 227 EUR
FLUO003595-250G FLUO003595-50G FLUO003595-5000G
Natriumtrifluoracetat
Natriumtrifluoracetat
Formel: C₂F₃NaO₂
Molecular Weight: 136.01 g/mol
Schmelzpunkt: 207…209 °C
MDL: MFCD00013217
CAS-Nummer: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR