3'-Chlorpropiophenon

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: m-Chlorpropiophenon

003621-25G
FLUO003621-25GEA 31.1 EUR
FLUO003621-25G
3'-Chlorpropiophenon
3'-Chlorpropiophenon
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168,62 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43…47 °C
MDL: MFCD00009925
CAS-Nummer: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR