(4-Hydroxyphenyl)essigsäure

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxyphenylacetic Acid

003630-25G 003630-100G
FLUO003630-25GEA 42.9 EUR
FLUO003630-25G FLUO003630-100G
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004347
CAS-Nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR