Chlorphenesin
Lieferant: FLUOROCHEM
003642-25G
FLUO003642-25GEA 61.4 EUR
FLUO003642-25G
Chlorphenesin
Chlorphenesin
Formel: C₉H₁₁ClO₃
Molecular Weight: 202.64 g/mol
Schmelzpunkt: 80
MDL: MFCD00021990
CAS-Nummer: 104-29-0
EINECS: 203-192-6