(4-Bromphenyl)methylsulfon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Brom-4-(methylsulfonyl)benzol
003695-5G
003695-25G
FLUO003695-5GEA
35.6
EUR
FLUO003695-5G
FLUO003695-25G
(4-Bromphenyl)methylsulfon
(4-Bromphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇BrO₂S |
MDL:
MFCD00025065 CAS-Nummer: 3466-32-8 EINECS: 222-421-0 |