1,3-Dibrompropan

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: Trimethylenbromid

003830-500G 003830-1KG
FLUO003830-500GEA 233 EUR
FLUO003830-500G FLUO003830-1KG
1,3-Dibrompropan
1,3-Dibrompropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Br
Molecular Weight: 201.89 g/mol
Siedepunkt: 167
Schmelzpunkt: –34 °C
Dichte: 1.99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000255
CAS-Nummer: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,09844

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR