α,2-Dichlor-6-fluortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 2-Chlor-6-fluorbenzylchlorid

003842-100G
FLUO003842-100GEA 104 EUR
FLUO003842-100G
α,2-Dichlor-6-fluortoluol
α,2-Dichlor-6-fluortoluol
Formel: C₇H₅Cl₂F
Molecular Weight: 179,02 g/mol
Siedepunkt: 208 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000896
CAS-Nummer: 55117-15-2
EINECS: 259-487-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR