1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003843-25G
FLUO003843-25GEA 72.9 EUR
FLUO003843-25G
1,4-Dibrom-2,5-difluorbenzol
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 65 °C
MDL: MFCD00000346
CAS-Nummer: 327-51-5
EINECS: 206-317-2