Aluminiumtrifluormethansulfonat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Aluminum trifluoromethanesulphonate, Aluminum triflate, Aluminum tris(trifluoromethanesulphonate)
003954-100G
FLUO003954-100GEA
974
EUR
FLUO003954-100G
Aluminiumtrifluormethansulfonat
Aluminiumtrifluormethansulfonat
Formel:
C₃AlF₉O₉S₃ Molecular Weight: 474,19 g/mol |
MDL:
MFCD00143596 CAS-Nummer: 74974-61-1 UN: 3261 ADR: 8,III |