2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
003965-100G 003965-500G 003965-25G
FLUO003965-100GEA 152 EUR
FLUO003965-100G FLUO003965-500G FLUO003965-25G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 89 °C (0,5 mmHg)
MDL: MFCD00042563
CAS-Nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III