2-Cyan-3-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Amino-6-fluorbenzonitril, 2-Amino-6-fluorbenzoesäurenitril
003982-25G 003982-100G
FLUO003982-25GEA 34.1 EUR
FLUO003982-25G FLUO003982-100G
2-Cyan-3-fluoranilin
2-Cyan-3-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 127 °C
MDL: MFCD00015477
CAS-Nummer: 77326-36-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III