4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
004020-1G
FLUO004020-1GEA 31.1 EUR
FLUO004020-1G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzamid
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₄N₂O
Molecular Weight: 208,12 g/mol
MDL: MFCD00008000
CAS-Nummer: 1548-74-9
EINECS: 216-285-1