Bismut(V)fluorid

Lieferant: FLUOROCHEM

004112-10G 004112-25G
FLUO004112-10GEA 0 EUR
FLUO004112-10G FLUO004112-25G
Bismut(V)fluorid
Bismut(V)fluorid
Formel: BiF₅
Molecular Weight: 303.97 g/mol
Siedepunkt: 230
Schmelzpunkt: 154
Dichte: 5.55 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00015967
CAS-Nummer: 7787-62-4
EINECS: 232-125-3
UN: 3084
ADR: 8 I
Merck Index: 12,01315

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR