1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
004152-10G 004152-50G 004152-100G
FLUO004152-10GEA 0 EUR
FLUO004152-10G FLUO004152-50G FLUO004152-100G
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
1-Brom-4-chlor-3-fluorbenzol
Formel: C₆H₃BrClF
Siedepunkt: 130…142 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042519
CAS-Nummer: 60811-18-9