3-Brom-5-chlor-4-iodbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Bromo-3-chloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
004153-1G
FLUO004153-1GEA
0
EUR
FLUO004153-1G
3-Brom-5-chlor-4-iodbenzotrifluorid
3-Brom-5-chlor-4-iodbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂BrClF₃I |
MDL:
MFCD00042178 CAS-Nummer: 175205-55-7 |