1-Brom-2,5-dichlor-3-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
004179-5G
FLUO004179-5GEA
39.9
EUR
FLUO004179-5G
1-Brom-2,5-dichlor-3-fluorbenzol
1-Bromo-2,5-dichloro-3-fluorobenzene
Formel:
C₆H₂BrCl₂F Molecular Weight: 243,89 g/mol |
MDL:
MFCD00142585 CAS-Nummer: 202865-57-4 |