3-Brom-4-fluorzimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Brom-4-fluorcinnamsäure, 3-(3-Brom-4-fluorphenyl)propensäure
004224-5G
FLUO004224-5GEA 87.9 EUR
FLUO004224-5G
3-Brom-4-fluorzimtsäure
3-Brom-4-fluorzimtsäure
Formel: C₉H₆BrFO₂
Molecular Weight: 245,05 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 189…192 °C
MDL: MFCD00143095
CAS-Nummer: 160434-49-1