3-Brom-4-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzene
004234-10G 004234-100G 004234-25G
FLUO004234-10GEA 0 EUR
FLUO004234-10G FLUO004234-100G FLUO004234-25G
3-Brom-4-fluortoluol
3-Brom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 186
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040827
CAS-Nummer: 452-62-0
EINECS: 207-201-4