4'-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
004297-5G
FLUO004297-5GEA
48.8
EUR
FLUO004297-5G
4'-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
4'-Brom-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
Formel:
C₉H₇BrF₃NO₂ |
MDL:
MFCD00203979 CAS-Nummer: 175278-18-9 |