2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
004384-1G
004384-25G
004384-5G
FLUO004384-1GEA
0
EUR
FLUO004384-1G
FLUO004384-25G
FLUO004384-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃ClF₃N |
MDL:
MFCD00084939 CAS-Nummer: 1813-33-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |