2-Chlor-2,2-difluoracetylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
004393-5G
FLUO004393-5GEA 0 EUR
FLUO004393-5G
2-Chlor-2,2-difluoracetylchlorid
2-Chlor-2,2-difluoracetylchlorid
Formel: C₂Cl₂F₂O
MDL: MFCD00039317
CAS-Nummer: 354-24-5
EINECS: 206-551-5