3'-Chlor-4'-fluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
004415-5G
FLUO004415-5GEA
0
EUR
FLUO004415-5G
3'-Chlor-4'-fluoracetophenon
3'-Chlor-4'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆ClFO |
MDL:
MFCD00042203 CAS-Nummer: 2923-66-2 |