3-Chlor-4-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene
CFF940.
004434-25G
004434-100G
CHMPCFF940.EA
0
EUR
CHMPCFF940.
FLUO004434-25G
FLUO004434-100G
3-Chlor-4-fluorbenzonitril
3-Chlor-4-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃ClFN Molecular Weight: 155.56 g/mol Siedepunkt: 135 °C (65 mmHg) Schmelzpunkt: 70…71 °C |
MDL:
MFCD00015431 CAS-Nummer: 117482-84-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |