2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolsulfochlorid, 2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid
004537-1G
004537-5G
004537-25G
FLUO004537-1GEA
0
EUR
FLUO004537-1G
FLUO004537-5G
FLUO004537-25G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S |
MDL:
MFCD00052310 CAS-Nummer: 54090-08-3 UN: 3265 ADR: 8,II |