4-Chlor-7-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Chloro-7-trifluoromethylquinoline
CFF992.1
CFF992.10
CFF992.25
004561-5G
004561-1G
CHMPCFF992.1EA
522
EUR
CHMPCFF992.1
CHMPCFF992.10
CHMPCFF992.25
FLUO004561-5G
FLUO004561-1G
4-Chlor-7-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅ClF₃N Molecular Weight: 231.6016 g/mol |
MDL:
MFCD00006775 CAS-Nummer: 346-55-4 EINECS: 206-471-0 |