4-Chlor-8-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: FLUOROCHEM
CFF993.1
004562-1G
004562-5G
CHMPCFF993.1EA
522
EUR
CHMPCFF993.1
FLUO004562-1G
FLUO004562-5G
4-Chlor-8-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₀H₅ClF₃N |
MDL:
MFCD00134578 CAS-Nummer: 23779-97-7 EINECS: 245-880-9 |