4'-Cyan-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
004593-1G
FLUO004593-1GEA 39.9 EUR
FLUO004593-1G
4'-Cyan-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
4'-Cyan-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂
MDL: MFCD00204174
CAS-Nummer: 175278-19-0