4'-Cyan-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: FLUOROCHEM
004594-1G
004594-5G
FLUO004594-1GEA
88.1
EUR
FLUO004594-1G
FLUO004594-5G
4'-Cyan-2'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Cyan-2'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O |
MDL:
MFCD00052844 CAS-Nummer: 175277-96-0 |