2,6-Dibrom-4-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
004650-25G 004650-100G 004650-500G
FLUO004650-25GEA 36.9 EUR
FLUO004650-25G FLUO004650-100G FLUO004650-500G
2,6-Dibrom-4-fluoranilin
2,6-Dibrom-4-fluoranilin
Formel: C₆H₄Br₂FN
Siedepunkt: 277 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68 °C
MDL: MFCD00041445
CAS-Nummer: 344-18-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III