2,4-Dibrom-1-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1,3-Dibromo-4-fluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dibromobenzene
004653-25G
FLUO004653-25GEA
48.6
EUR
FLUO004653-25G
2,4-Dibrom-1-fluorbenzol
2,4-Dibrom-1-fluorbenzol
Formel:
C₆H₃Br₂F Molecular Weight: 253,9 g/mol |
MDL:
MFCD00000283 CAS-Nummer: 1435-53-6 EINECS: 215-860-4 |