1,3-Dibromtetrafluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
004667-25G 004667-5G
FLUO004667-25GEA 0 EUR
FLUO004667-25G FLUO004667-5G
1,3-Dibromtetrafluorbenzol
1,3-Dibromtetrafluorbenzol
Formel: C₆Br₂F₄
Siedepunkt: 85 °C (18 mmHg)
MDL: MFCD00031533
CAS-Nummer: 1559-87-1
EINECS: 216-326-3